Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire
Code produit 13048623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-10°C à +50°C
-100°C à +50°C
-20°C à +110°C
0 °F à 230 °F
Subdivision:
0,5°C
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
305mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Subdivision Type d’immersion Longueur (métrique) Conditionnement
13048623 -10°C à +110°C 1°C immersion partielle 305 mm 10 pièces
15683204 -100°C à +50°C 1°C Immersion totale 300 mm 1 pièce
12736998 0 °F à 230 °F 2°C immersion partielle 305mm 1 pièce
15659025 -10°C à +110°C 1°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
15679025 -10°C à +110°C 1°C immersion partielle 205 mm 1 pièce
15643204 -10°C à +110°C 1°C Immersion totale 155 mm 1 pièce
15634568 -20°C à +110°C 1°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
15953820 -10°C à +50°C 0,5°C immersion partielle 305 mm -
16019961 -10°C à +50°C 1°C immersion partielle 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 13048623 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 44/403/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.23€
    25.80€ / 10 pièces
    Économisez 3.43€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermomètre de laboratoire à usage général sans certificat d'étalonnage.
Liquide de remplissage à base d’alcool de couleur vive et sans mercure. Les thermomètres à immersion partielle remplis d’alcool Brannan™ utilisent des matériaux de remplissage spécialement sélectionnés couvrant des températures jusqu’à -200°C et
  • thermomètre de laboratoire
  • Remplissage sans mercure sûr
  • Embout anti-roulis
  • Fourni de série dans un tube télescopique individuel et refermable pour la protection.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation pédagogique
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (métrique) 305 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Alcool vert
Type de produit Thermomètre
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Subdivision 1°C
Largeur (métrique) 1.2 cm