Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire
Code produit 15683204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-10°C à +50°C
-100°C à +50°C
-20°C à +110°C
0 °F à 230 °F
Subdivision:
0,5°C
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
305mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Subdivision Type d’immersion Longueur (métrique) Conditionnement
15683204 -100°C à +50°C 1°C Immersion totale 300 mm 1 pièce
12736998 0 °F à 230 °F 2°C immersion partielle 305mm 1 pièce
13048623 -10°C à +110°C 1°C immersion partielle 305 mm 10 pièces
15659025 -10°C à +110°C 1°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
15679025 -10°C à +110°C 1°C immersion partielle 205 mm 1 pièce
15643204 -10°C à +110°C 1°C Immersion totale 155 mm 1 pièce
15634568 -20°C à +110°C 1°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
15953820 -10°C à +50°C 0,5°C immersion partielle 305 mm -
16019961 -10°C à +50°C 1°C immersion partielle 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15683204 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 46/456/0
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermomètre de laboratoire à usage général sans certificat d'étalonnage.
Liquide de remplissage à base d’alcool de couleur vive et sans mercure. Les thermomètres à immersion partielle remplis d’alcool Brannan™ utilisent des matériaux de remplissage spécialement sélectionnés couvrant des températures jusqu’à -200°C et
  • thermomètre de laboratoire
  • Remplissage sans mercure sûr
  • Embout anti-roulis
  • Fourni de série dans un tube télescopique individuel et refermable pour la protection.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Diamètre (métrique) de la sonde 7 mm
À utiliser avec (application) Usage général
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Alcool
Type de produit Thermomètre à basse température
Température max. (métrique) 50°C
Température min. (métrique) -100°C
Plage de températures (métrique) -100°C à +50°C
Subdivision 1°C
Largeur (métrique) 1.2 cm