Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire
Code produit 16019961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-10°C à +50°C
-100°C à +50°C
-20°C à +110°C
0 °F à 230 °F
Subdivision:
0,5°C
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
305mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Subdivision Type d’immersion Longueur (métrique) unitSize
16019961 -10°C à +50°C 1°C immersion partielle 305 mm -
15683204 -100°C à +50°C 1°C Immersion totale 300 mm 1 pièce
12736998 0 °F à 230 °F 2°C immersion partielle 305mm 1 pièce
13048623 -10°C à +110°C 1°C immersion partielle 305 mm 10 pièces
15659025 -10°C à +110°C 1°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
15679025 -10°C à +110°C 1°C immersion partielle 205 mm 1 pièce
15643204 -10°C à +110°C 1°C Immersion totale 155 mm 1 pièce
15634568 -20°C à +110°C 1°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
15953820 -10°C à +50°C 0,5°C immersion partielle 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 16019961 Supplier Brannan™ Supplier No. 44/406/0
Add to basket
Add to basket
Thermomètre de laboratoire à usage général sans certificat d'étalonnage.
Liquide de remplissage à base d’alcool de couleur vive et sans mercure. Les thermomètres à immersion partielle remplis d’alcool Brannan™ utilisent des matériaux de remplissage spécialement sélectionnés couvrant des températures jusqu’à -200°C et
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Specifications
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (métrique) 305 mm
Matériau Glass
Remplissage du thermomètre Red Spirit
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 14°F
Température min. (métrique) -10°C
Plage de températures (impériale) 14°F to 122°F
Plage de températures (métrique) -10°C à +50°C
Précision ±1.0°C at 35°C
Subdivision 1°C
Largeur (métrique) 1.2 cm