Learn More
Kartell™ Pipette Pasteur, 3 ml
Code produit 17744119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500/boîte
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17744119 500/boîte 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17744119 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 88337/1
Quantité Prix
1 38.10€ / 500 pièces
6 34.30€ / 500 pièces
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Pipette jetable à poire, graduations et pointe fine qui garantit un transfert de précision de l’échantillon
  • Idéale pour transférer et distribuer des liquides dans tous les types de laboratoires, ce qui élimine le risque de contamination
Spécification
Bouchon d’aspirateur Non
Autoclavable Non autoclavable
Calibré Non
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 21 ± 1
Graduée Oui
Graduations Oui
Quantité 500/boîte
Type d’emballage Boîte
Couleur Transparent
Volume (métrique) 3 mL
Jetable Usage unique
Fit for Purpose Qualité certifiée