Learn More
KARTELL Pipette Pasteur
Description
- Pipette jetable en PE avec poire et graduations.
- La pointe fine garantit un transfert précis de l'échantillon.
- Pipettes stériles emballées individuellement.
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 3.5 mL |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Gouttes/ml | 28 |
| Graduée | Non |
| Couleur | Concluant |
| Volume (métrique) | 4 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Type | Pipette Pasteur |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |