Learn More
KARTELL Pipette Pasteur
Code produit 17828085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3,5 ml
4 ml
4,4 ml
5 ml
5,4 l
7 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Gouttes/ml:
21
23
28
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Gouttes/ml Conditionnement
17828085 5 ml Non stérile 23 500 pièces
17848085 4 ml Stérile 28 500 pièces
10274991 4,4 ml Stérile - 1000 pièces
17818085 3,5 ml Stérile 23 500 pièces
10275231 5,4 l Stérile - 1000 pièces
17838085 7 ml Stérile 21 500 pièces
17808085 4 ml Non stérile 28 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17828085 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 88336/1
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces pipettes Pasteur jetables sont idéales pour le transfert précis d'échantillons.
  • Pipette jetable en PE avec poire et graduations.
  • La pointe fine garantit un transfert précis de l'échantillon.
  • Pipettes stériles emballées individuellement.
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 3.5 mL
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 23
Graduée Oui
Graduations 1 mL / Subgrado: 0,25 mL
Couleur Concluant
Volume (métrique) 5 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Type Pipette Pasteur
Jetable Usage unique
Fit for Purpose Qualité certifiée