Learn More
Heinz Herenz Pipettes Pasteur - Gamme de base
Code produit 30158310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
30158310 3 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158310 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 2000002
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipettes Pasteur, 3 mL. Gamme basique, non stérile et transparente.
  • Pipettes Pasteur
  • 3 ml
  • Ligne de base
  • Non stérile
  • Transparente
  • PE,
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Couleur Concluant
Volume (métrique) 3 mL
Longueur (métrique) 155 mm
Type Pipette Pasteur
Jetable Usage unique