Learn More
DWK Life Sciences Pipettes Pasteur fabriquées en verre borosilicaté 5.1
Code produit 15826881 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
230 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15826881 150 mm 1000 pièces
15836881 230 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15826881 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 233301504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    69.96€ / 1000 pièces
    Économisez 41.04€
    36% de réduction
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Les pipettes Pasteur sont destinées à un usage unique dans les laboratoires de microbiologie et de sérologie
Grâce à leurs propriétés matérielles, les pipettes Pasteur en verre borosilicaté 5.1 constituent une alternative de haute qualité aux pipettes en plastique et en verre sodocalcique.
  • Le verre borosilicaté 5.1 est plus stable que le verre sodocalcique et n’est donc pas sensible aux changements rapides de température et aux contraintes chimiques.
  • Les propriétés matérielles garantissent une résistance chimique aux solutions acides et alcalines
  • Le verre borosilicaté presque inerte minimise les interactions avec le matériau et réduit le risque de contamination des échantillons
  • Pipettes Pasteur à embout fin court ou long allongé (150 et 230 mm)
  • Le volume de remplissage est d’environ 2 ml.
  • La tétine en caoutchouc naturel peut être commandée séparément.
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (métrique) externe 6,95 mm
Matériau Verre borosilicaté (5.1)
À utiliser avec (application) Usage unique avec les applications de laboratoire de microbiologie et de sérologie ; pipetage de liquides ; dosage goutte à goutte de liquides et de réactifs ; distribution de quantités de liquide chauffé
Quantité 4 x 250
Longueur (métrique) 150 mm