Learn More
ratiolab™ Pipettes Pasteur-Plast
Code produit 10110893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Graduée:
Non
Oui
Longueur (métrique):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Volume (métrique):
0,2 ml
1,2 ml
1,5 ml
2 ml
10 ml
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Graduée Longueur (métrique) Stérilité Volume (métrique) Conditionnement
10110893 Oui 152 mm Non stérile 2 ml 500 pièces
10122152 Non 63 mm Non stérile 1,2 ml 500 pièces
13407477 Non 130 mm Non stérile 0,2 ml 500 pièces
15194646 Oui 152 mm Stérile 2 ml 500 pièces
10384133 Non 196 mm Non stérile 10 ml -
17289996 Oui 228 mm Stérile 1,5 ml 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10110893 Fournisseur ratiolab™ Code fournisseur 2600135
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Simplifiez et sécurisez la manipulation des liquides avec ces pipettes Pasteur-Plast, inertes aux fluides biologiques et à la plupart des acides. La faible affinité de la surface réduit la perte de cellules et de protéines importantes due à la liaison.
  • L'ampoule souple et élastique est incassable, réduisant ainsi le risque de blessure par le verre.
  • Orifice ébavuré pour une distribution nette, propre et précise
  • Seules les pipettes Pasteur-plast à graduations externes clairement visibles en relief
Spécification
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Quantité 500 pipettes/boîte
Température (métrique) en fonctionnement ≤70 °C
Couleur Transparent
Volume (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 152 mm
Type Pipette Pasteur
Jetable Usage unique