Learn More
PCB-Mix 41 10 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30324613
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30324613 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30324613 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DRELA20034100IO
 Restricted Item
Expédition estimée: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 32598-13-3, 32598-14-4, 74472-37-0, 31508-00-6, 65510-44-3, 57465-28-8
Quantity 1 mL
Concentration PCB 77 (3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl) 10 μg/mL∣PCB No. 105 10 μg/mL∣PCB No. 114 10 μg/mL∣PCB No. 118 10 μg/mL∣PCB No. 123 10 μg/mL∣PCB No. 126 10 μg/mL∣PCB No. 156 10 μg/mL∣PCB No. 157 10 μg/mL∣PCB No. 167 10 μg/mL∣PCB No. 169 10 μg/mL∣PCB No. 189 10 μg/mL∣PCB No. 81 10 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.