Learn More
Eppendorf™ Usage en PCR epT.I.P.S.™ Recharges
GREENER_CHOICE
Code produit 15801515 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 20 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1 000 μl
50 à 1 250 μl
Longueur (métrique):
34mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
Couleur de rack:
Gris foncé
Jaune
Orange
bleu
gris clair
gris moyen
rouge
vert
vert foncé
Quantité:
480 pointes (10 plateaux x 48 pointes)
960 cônes (10 plateaux x 96 pointes)
Conditionnement:
480 pièces
960 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) Couleur de rack Quantité unitSize
15801515 20 à 300 μl 55 mm Orange 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
15811515 50 à 1 000 μl 71 mm bleu 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
15821515 50 à 1 250 μl 76 mm vert 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
15831515 0,25 à 2,5 ml 115 mm rouge 480 pointes (10 plateaux x 48 pointes) 480 pièces
15841505 50 à 1 250 μl 103 mm vert foncé 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
15861505 0,1 à 10 μl 34mm Gris foncé 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
15871505 0,1 à 20 μl 40 mm gris moyen 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
15881505 0,5 à 20 μl 46 mm gris clair 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
15891505 2 à 200 μl 53 mm Jaune 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15801515 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030073835
Économies sur les analyses des eaux usées
Utilisez le code promo 28023
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eppendorf™ usage en PCR epT.I.P.S.™ Les recharges sont la combinaison parfaite pour offrir une mise en place et une éjection des pointes ne nécessitant qu’une force minimale avec une étanchéité absolue.
  • Réduction des déchets par rapport aux racks jetables
  • Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés à une température pouvant atteindre 121°C, dans leur emballage et sans feuille de métal, pour une utilisation ultérieure
  • Le système de recharge, en fonction de la taille de la pointe, est conditionné en deux côtés ou en forme de pile
  • Disponibles dans les degrés de pureté qualité Eppendorf et pour un usage en PCR
  • Plateaux à code couleur pour une identification simple du volume et des pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 20 à 300 μl
Filtré Produit non filtré
Couleur Orange
Couleur de rack Orange
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 55 mm
Déclaration de pureté Pour usage en PCR
Conditionnement Recharges
Quantité 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes)
Code couleur Orange
Gamme de produits epT.I.P.S.