Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseur PCR™, 96 puits, 2 boîtes
Code produit 16300412 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bleu foncé et bleu clair
Violet et rose
Violet, rose, bleu foncé et bleu clair
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
16300412 Violet et rose 2 pièces
16310412 Bleu foncé et bleu clair 2 pièces
16320412 Violet, rose, bleu foncé et bleu clair 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16300412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    69.60€ / 2 pièces
    Économisez 40.40€
    36% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le refroidisseur PCR™ est idéal pour les applications thermosensibles, la PCR ou les tests sur cellules, ainsi que pour la décongélation douce des échantillons et l’arrêt des réactions. L’unité fournit également une station de refroidissement fiable pour le pipetage et le stockage des échantillons. Parfait pour transporter des échantillons et des réactions entre les zones de préparation, de thermocyclage et de procédure post-PCR.
  • Grâce à sa conception moderne brevetée, il refroidit plus rapidement dans les congélateurs et reste froid plus longtemps sur la paillasse
  • Le refroidisseur PCR™ maintient une température d’échantillon de 0°C (avec 2 heures de pré-réfrigération à -20°C) pendant plus d’une heure
  • Lorsque le plafond de température de 6°C est dépassé, les utilisateurs en sont informés par un changement de couleur contrastant du refroidisseur, ou même d’un seul puits
  • Refroidit des tubes PCR™ de 0,2 ml et 0,5 ml au format standard de l’industrie, des barrettes et des tubes individuels, ainsi que la plupart des plaques à 96 puits, de format standard et à profil bas
  • Constitue une meilleure alternative aux bains de glace en raison de la réduction du risque de contamination grâce à l’incubation sèche
  • Placez le refroidisseur en position verticale au congélateur pour permettre le stockage à froid des tubes
  • La conception des puits interdit la congélation des échantillons
  • Le refroidisseur soudé par ultrasons et entièrement étanche contient le liquide de refroidissement, pour permettre une utilisation sans problème
  • Gagnez de l’espace grâce à son faible encombrement et sa capacité d’empilage
  • Le couvercle est ambidextre ; il peut être interverti pour s’adapter à l’orientation gauche ou droite et est amovible
  • Refroidisseur robuste en polypropylène, couvercle en polycarbonate
  • Brevet américain déposé, conception communautaire
  • N° : 004101756-0001-0002
  • Garantie de deux ans
Spécification
Précision thermique ±1 °C
Plage de températures (métrique) 0°C à 5°C
Contenu et stockage Couvercle, portoir
À utiliser avec (équipement) Agitateurs, mélangeurs, vortex
Capacité Tubes
Type de produit Violet et rose
Hauteur (métrique) 1,9 cm
Largeur (métrique) 14,8 cm
Profondeur (métrique) 4,8 cm
À utiliser avec (application) Applications PCR
Description Refroidisseur Fisherbrandtrade; PCRtrade;, 96 puits, 2 boîtes
Quantité 2
Couleur Violet, rose
Type de récipient Portoir pour PCR
Poids 27 kg (0,6 lb)