Learn More
Labcon Film de scellage pour plaques PCR
Description
- Film de scellage
- PP
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Quantité | 100 feuilles/boîte |
| À utiliser avec (application) | PCR |
| Conditions d’expédition | RT |
| Type de produit | Rechargeable |
| Gamme de produits | PurePlus |
| Afficher plus |