Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Pointes de distributeur de précision PD-Tip™ II pour pipettes répétitives
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Reconnaissance automatique de la taille par BRAND™ HandyStep™ Touche, HandyStep™ Touch S et HandyStep™ Pipettes électroniques
- Adaptateur inclus pour les tailles de 25 ml et 50 ml
- Les adaptateurs sont autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes.
- PD-Tips Ils ne sont pas autoclavables.
Ces pointes conviennent aux distributeurs suivants :
- BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ électronique, HandyStep™ touche, HandyStep™ toucher S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Repetman™ EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 12,5 ml |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Modèle | PD-Tip II |
| Précision | ≤0,3 à 0,2 %, ±≤1,5 à 0,3 % |
| Certifications/Conformité | Certificat de performance |
| Déclaration de pureté | Matières premières vierges |
| Format | En vrac, en sachet |
| Afficher plus |