Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Pointes de distributeur de précision PD-Tip™ II pour pipettes répétitives
Code produit 16323166 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 mL
0,5 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
1 ml
2,5 ml
25 ml
50 mL
5 ml
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16323166 0,5 ml 100 pièces
16368056 0,1 mL 100 pièces
16333166 1 ml 100 pièces
16343166 1,25 ml 100 pièces
16353166 2,5 ml 100 pièces
16363166 5 ml 100 pièces
16373166 10 ml 100 pièces
16309635 12,5 ml 100 pièces
16383166 25 ml 50 pièces
16393166 50 mL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16323166 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 705702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.07€
    81.05€ / 100 pièces
    Économisez 19.02€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
La pointe BRAND™ PD-Tip™ II s’adapte à la plupart des instruments à l’aide de pointes répétitives standard.
  • Reconnaissance automatique de la taille par BRAND™ HandyStep™ Touche, HandyStep™ Touch S et HandyStep™ Pipettes électroniques
  • Adaptateur inclus pour les tailles de 25 ml et 50 ml
  • Les adaptateurs sont autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes.
  • PD-Tips Ils ne sont pas autoclavables.
Ces pointes conviennent aux distributeurs suivants :
  • BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ électronique, HandyStep™ touche, HandyStep™ toucher S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™ EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,5 ml
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Non autoclavable
Modèle PD-Tip II
Précision ≤1,4 à 0,6%, ±≤4 à 0,8 %
Certifications/Conformité Certificat de performance
Déclaration de pureté Matières premières vierges
Format En vrac, en sachet
Type de pointe Déplacement positif
Conditionnement 100/boîte
Quantité 100
Type de produit Conseils de précision pour distributeur
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Pipeteur répétitif universel
Graduée Oui
Gamme de produits PD-Tip II
Matériau Polypropylène, polyéthylène (filtre)
Graduations Imprimé