Learn More
Fisherbrand™ Bouchon en PE pour flacon de culture
Code produit 11804960 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
12 mm
15 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
11804960 12 mm 1000 pièces
11556014 12 mm 100 pièces
11997061 8 mm 1000 pièces
11824980 15 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11804960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
  • Bouchon en PE
  • Transparent
  • Les bouchons à clipser sont faciles à appliquer et à retirer et ne nécessitent pas l’utilisation d’outils de sertissage ou de débouchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Polyéthylène
Quantité 100
Taille du bouchon ND12
Type de produit Bouchons