Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à clipser en PE, transparent, pour flacon à bouchon à clipser
Code produit 11797607 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
18 mm
22 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11797607 18 mm 1000 pièces
11797617 22 mm 1000 pièces
11510565 22 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11797607
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
  • Bouchons à clipser en PE
  • Transparents
  • Bouchon fermé
  • Les bouchons à clipser sont faciles à appliquer et à retirer et ne nécessitent pas l’utilisation d’outils de sertissage ou de débouchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparente
Diamètre (métrique) externe 18 mm
Matériau Polyéthylène
Quantité 1000
Taille du bouchon ND18
Type de produit Bouchon à clipser