Description
- Offrez des performances et une douceur de haute qualité grâce à notre qualité avancée. Tork PeakServe™ Serviettes en continu.
- Séchez-vous les mains rapidement : ces essuie-mains en papier sont 20 % plus absorbants que les autres. Tork PeakServe™ Recharges universelles de qualité.
- Faites bonne impression sur vos invités grâce au joli motif de feuilles de ces serviettes en papier.
- Évitez les retards dans les sanitaires très fréquentés grâce à notre système de distributeurs haute capacité qui garantit la disponibilité permanente des serviettes pour les mains.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Éponge à main pour distributeur |
| Longueur (impériale) | 7,91 in |
| Longueur (métrique) | 20.1 cm |
| Largeur (impériale) | 8,86 in |
| Largeur (métrique) | 22.5 cm |
| Certifications/Conformité | FSC Cadena de custodia, ISO 9001, OHSAS 18001, Etiqueta Ecológica UE, EMAS, ISO 14001, FSC Crédito MIX |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur | 1-ply |
| Certifications / conformité (Europe) | FSC Cadena de custodia, ISO 9001, OHSAS 18001, Etiqueta Ecológica UE, EMAS, ISO 14001, FSC Crédito MIX |