Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ballon d’évaporation piriforme avec joint rodé conique
Code produit 11836144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 mL
25 mL
50 ml
50 ml
3000 mL
Finition de col:
14/23
29/32
39/32
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Finition de col Conditionnement
11836144 3000 mL 29/32 1 pièce
11973381 10 mL 14/23 10 pièces
11963381 25 mL 14/23 10 pièces
11983381 50 ml 14/23 10 pièces
11876084 50 ml 39/32 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11836144 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03042976
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    135.94€ / 1 pièces
    Économisez 39.06€
    22% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécialement pour les évaporateurs rotatifs, avec col central et joint conique, en forme de poire, avec étiquette d’inscription.
Spécification
Matériau Verre Duran
Type Flacon d’évaporation
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Finition de col 29/32
Forme Poire
Volume (métrique) 3000 mL
Diamètre (métrique) 175 mm