Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Tube, 1/16 in , longueur de 100 ft
Code produit 15731039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,0025 in
0,004 po
0,005 po
0,007 po
0,010 po
0,013 po
0,015 in
0,015 po
0,020 po
0,030 po
0,040 in
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Naturel
Noir
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Couleur unitSize
15731039 0,040 in Naturel 1 pièce
16642562 0,0025 in Naturel 1 pièce
15770999 0,004 po Noir 1 pièce
15711009 0,005 po Rouge 1 pièce
15751009 0,007 po Jaune 1 pièce
15791009 0,010 po Bleu 1 pièce
15731019 0,013 po Orange 1 pièce
15771019 0,015 po Gris 1 pièce
16682562 0,015 in Naturel 1 pièce
15711029 0,020 po Orange 1 pièce
15791029 0,030 po Vert 1 pièce
15751029 0,030 po Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15731039 Lieferant Trajan Scientific and Medical Lieferanten-Nr. 1302040000100F
Expédition estimée: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
  • Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
  • Bio-inerte et bio-compatible
  • Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
  • Colorants
  • Parois intérieures lisses et DI précis
  • Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
  • Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spezifikation
Couleur Naturel
Plage de pH 2 à 14
Diamètre (impériale) interne 0,040 in
Diamètre (impériale) externe 1/16 in.
Longueur totale (impériale) 100 pi
Matériau PEEK
Pression maximale 3 000 psi (207 bar)
Température max. de fonctionnement (métrique) 100°C
Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.