Learn More
IDEX Health & Science, LLC Tubulure en PEEK
Description
PEEK Le tube est biocompatible et optimisé pour des applications à haute pression. Ses matériaux distincts le rendent inerte à la plupart des solvants et lui confèrent une surface interne lisse qui améliore la résolution des bandes d’échantillons. Le tube est disponible en une variété de couleurs et de tailles.
- Tubulure en PEEK
- Longueur : 5 pi
- Biocompatible
- Optimisée pour une utilisation dans les applications haute pression.
- Inerte à la plupart des solvants
- Surface interne lisse qui améliore la résolution des bandes d’échantillons
Spécification
Spécification
| Type | Tubulures pour chromatographie |
| Autoclavable | Non |
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (impériale) interne | 0,010 po |
| Diamètre (impériale) externe | 1/32 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,794 mm |
| Longueur totale (impériale) | 5 ft |
| Longueur totale (métrique) | 1,524 m |
| Matériau | PEEK |