Learn More
Cytiva Tubulure en PEEK
Code produit 11330012 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,150 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Conditionnement:
1 pièce
2m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11330012 0,75 mm 1 pièce
11360012 0,150 mm 1 pièce
10328439 1 mm 1 pièce
11555724 0,5 mm 2m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11330012 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18111253
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure PEEK est proposée dans différents diamètres internes. La tubulure PEEK Cytiva Life Sciences™ est un accessoire de chromatographie important.
  • Polyétheréthercétone (PEEK)
  • Plusieurs tailles disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tubulures
Description Tubulure en PEEK, 2 m, D.I. 0,75 mm, D.E. 1/16 po
Diamètre (métrique) interne 0,75 mm
Diamètre (métrique) externe 1,58 mm
Longueur totale (métrique) 2 m
Matériau PEEK