Learn More
3M™ Kit d’hygiène PELTOR™
Code produit 15709957 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Casque Worktunes
Casque anti-bruit Bull’s Eye™ I
Casque anti-bruit Optime™ Push To Listen
Casque anti-bruit Optime™ I
Casque anti-bruit Optime™ II
Casque anti-bruit Optime™ III
Casque anti-bruit série H6
Casque antibruit Bull's Eye™ II
Casque antibruit Bull’s Eye™ III
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15709957 Casque anti-bruit Optime™ III 1 pièce
15739967 Casque anti-bruit Bull’s Eye™ I 1 pièce
15749967 Casque antibruit Bull's Eye™ II 1 pièce
15719957 Casque antibruit Bull’s Eye™ III 1 pièce
15729957 Casque anti-bruit série H6 1 pièce
15779707 Casque anti-bruit Optime™ I 1 pièce
15709647 Casque anti-bruit Optime™ II 1 pièce
15719927 Casque anti-bruit Optime™ Push To Listen 1 pièce
15710108 Casque Worktunes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15709957 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000108016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.00€
    10.62€ / 1 pièces
    Économisez 5.38€
    33% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le kit d’hygiène PELTOR™ 3M™ contient des joints d’étanchéité de rechange et des coussinets remplaçables en quelques gestes simples.
  • Le kit contient des joints d’étanchéité de rechange et des coussinets remplaçables en quelques gestes simples
  • Prolonge la vie des casques antibruit
  • Assure un bon fonctionnement et une bonne hygiène
  • Permet de ne pas porter un casque antibruit inconfortable
  • La boîte contient 2 inserts en mousse et 2 joints d’étanchéité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit d’hygiène
À utiliser avec (équipement) Casque anti-bruit Optime™ III
Comprend Inserts en mousse et joints d’étanchéité