Learn More
Sampling Systems™ Bécher pendulaire
Code produit 17902122 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Graduée:
Non
Oui
Matériau:
Acier inoxydable
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduée Matériau Conditionnement
17902122 500 ml Non Polypropylène 1 pièce
17932042 250 ml Oui Polypropylène 1 pièce
17922042 1 l Non Acier inoxydable 1 pièce
17942042 1 l Non Polypropylène 1 pièce
17972042 2 l Non Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17902122 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 5065C502
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces béchers à pendule basculent automatiquement en position horizontale, ce qui réduit considérablement les risques de débordement de vos échantillons d'eau lors de l'utilisation du TeleScoop.
  • Les échantillonneurs télescopiques sont souvent utilisés pour prélever des échantillons de surface dans les rivières, les réservoirs et les lacs.
  • Un large choix d'accessoires est disponible pour rendre le TeleScoop parfaitement adapté à la plupart des applications.
  • Les accessoires sont interchangeables et s'enclenchent facilement.
Spécification
Type de produit Modèle de prélèvement
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 500 ml
Jetable Réutilisable
Graduée Non