Learn More
Pepstatin, MedChemExpress
Description
Pepstatin (Pepstatin A) is a specific aspartic protease inhibitor produced by actinomycetes, with IC50s of 4.5 nM, 6.2 nM, 150 nM, 290 nM, 520 nM and 260 nM for hemoglobin-pepsin, hemoglobin-proctase, casein-pepsin, casein-proctase, casein-acid protease and hemoglobin-acid protease, respectively. Pepstatin Ammonium also inhibits HIV protease.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Pepstatin |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 26305-03-3 |
| Color | White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C34H63N5O9 |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Pepstatin A |
| Solubility Information | DMSO : 41.67 mg/mL (60.75 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?