Learn More
Fisherbrand™ Électrode sélective d’ions
Code produit 11719718 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Membrane:
Solide
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Membrane
11719718 Solide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11719718
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Électrode sélective d’ions de perchlorate avec une reproductibilité supérieure à 2 %.
  • Électrode sélective d’ions de perchlorate
  • Reproductibilité supérieure à 2 %
  • Membrane interchangeable
  • Connexion par tête conforme à la norme S7
  • Tous les pH/mV mètres ou ionomètres
Spécification
Description Électrode sélective d’ions
Plage de pH 2,5 à 11
Membrane Solide