Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur/congélateur vertical Perfection pour usage scientifique
Code produit 30002894 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
272 l
284 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacity (Metric) Refrigerator Conditionnement
30002894 272 l 1 pièce
30002896 284 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30002894 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SCFVH4002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4255.00€
    3260.00€ / 1 pièces
    Économisez 995.00€
    23% de réduction
Visa alla kampanjer
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Un stockage frigorifique/congélateur sécurisé, précis et ultra écoénergétique des produits thermosensibles. Liebherr™ Le réfrigérateur/congélateur vertical de laboratoire est entièrement équipé pour les applications de laboratoire avec Liebherr™ Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter. Cartographie thermique EN 60068-3 et interface WiFi/LAN intégrée.
  • Réfrigérateur-congélateur de laboratoire vertical, à atteindre la main.
  • 1-section, largeur 600 mm
  • Réfrigération assistée par le ventilateur
  • Section congélateur : NoFrost avec dégivrage automatique
  • Tiroirs congélateurs : manipulation aisée des produits, efficacité énergétique maximale et fluctuation de température minimale
  • Contrôleur numérique avec écran couleur tactile et balayage de 2,4 in et résolution 0,1 °C avec verrouillage clavier par mot de passe.
  • Connectivité : Interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB.
  • Prise d’accès pour capteurs externes, thermostat de sécurité supplémentaire.
  • Historique des alarmes avec températures min/max, durée, etc.
  • Verrou de porte, charnières réversibles, portes auto-fermantes en position 90° dwell, poignées de levier antimicrobiennes.
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Specifikationer
Type Réfrigérateurs / congélateurs combinés
Capacity (Metric) Freezer 112 L
Capacity (Metric) Refrigerator 272 l
Plage de températures (congélateur) -9°C à -30°C
Plage de températures (réfrigérateur) 3°C à 16°C
Stabilité de la température Refrigerador: ±2 K, Congelador: ±5 mil
Modèle de porte Fermeture automatique
No. of Doors 2 (2 compartiments)
Tiroirs 3 cajones de congelador
Étagères 4
Compresseur Sans CFC
Dégivrage Cycle (Réfrigérateur), automatique (congélateur)
Options de surveillance Sans fil
Enregistreur de données intégré Oui
Réfrigérant R 600a
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Acier thermolaqué
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE, EcoVadis Oro
Modèle Armoire
Affichage 2,4 in Pantalla a color táctil y deslizante en la puerta
Roulettes Ruedas de 80 mm/100 mm opcionales
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Éclairage LED
Ports 1 x port de 10 mm
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, 5 ans de garantie prolongée optionnelle
Consommation d’énergie 277 kWh/a
Ampérage 2,0 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (métrique) 90 kg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.