Learn More
Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Suit your sample matrices and applications with this comprehensive range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems; all designed for durability and fitness for purpose.
Choose from the following Peristaltic Pump Tubing:
- Peristaltic Pump Tubing - dia.0,508 -Orange/Yellow -PVC
- Peristaltic Pump Tubing - dia.0,381 -Orange/Green - PVC
- Peristaltic Pump Tubing - dia.0,762 - Black/Black -PVC
- Peristaltic Pump Tubing - dia.0,254 - Orange/Blue -PVC
- Peristaltic Pump Tubing - dia.1,295 - Gray/Gray -Santoprene
- Peristaltic Pump Tubing - dia.3,175 - Black/White -Santoprene
Specifications
Specifications
| Type | Peristaltic Pump Tubing |
| For Use With (Equipment) | iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series |
| Material | Santoprene |
| Diameter (Metric) | 1.295 mm |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.