Learn More
Grant Instruments™ Mélangeur vortex personnel PV-1
Description
- Contrôle réglable de la vitesse : 750 à 3000 tr/min
- Fonctionnement en continu ou tactile
- Pour tubes jusqu’à 20 mm de diamètre
- La coupelle sensible à la pression peut accueillir des tubes jusqu’à 20 mm de diamètre
- Un moteur fiable et extrêmement silencieux produit une agitation régulée et reproductible dans toute la gamme de vitesses
- Simple à utiliser : choisissez le mode de fonctionnement (continu ou tactile) et tournez le bouton pour régler la vitesse de 750 à 3000 tr/min
- En mode 'tactile', l’agitation commence en réponse à la pression exercée sur la coupelle sensible à la pression.
- Exceptionnellement compact avec un profil bas et un faible encombrement - s’intègre dans presque n’importe quel emplacement
- Les ventouses en caoutchouc tiennent parfaitement bien à la surface de travail et évitent que l’unité se déplace ; Elles absorbent également les vibrations et empêchent leur transmission à la paillasse
Spécification
Spécification
| Orbite | 4 mm |
| Vitesse de rotation | 750 à 3000 tr/min |
| Alimentation électrique | 120/230 VCA, 50/60 Hz, 12 VCC |
| Tension | 120/230 V |
| Puissance | 3,7 W |
| Ampérage | 0,32 A |
| Type de produit | Mini-mélangeur à vortex |
| Profondeur (métrique) | 150 mm |
| Hauteur (métrique) | 80 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Afficher plus |