Learn More
Haldenwanger™ Pilon
Code produit 12081802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
24 mm
28 mm
30 mm
42 mm
45mm
48mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12081802 24 mm 1 pièce
10597644 48mm 5 pièces
10480724 28 mm 10 pièces
10245164 45mm 5 pièces
12021812 30 mm 1 pièce
10744585 42 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12081802 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 56/00/GLASIERT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.67€
    24.91€ / 1 pièces
    Économisez 16.76€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pilon
Les surfaces de broyage sont vitrifiées.
Spécification
Diamètre (métrique) externe 24 mm
Type de produit Pilon
Longueur (métrique) 115 mm