Learn More
DiversifiedBiotech PetriSEAL™
Code produit 30282288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
35m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30282288 Bleu 35m
30282322 Rouge 35m
30282318 Blanc 35m
30282290 Jaune 35m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30282288 Fournisseur DiversifiedBiotech Code fournisseur PSEAL108B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.30€
    40.14€ / 35m
    Économisez 5.16€
    11% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conforme à la forme pour assurer une étanchéité parfaite, résistant à la température, à l'eau et aux produits chimiques.
  • PetriSeal™ Il s'étire et s'adapte pour former un joint étanche ; il est résistant à la température, imperméable et résistant aux produits chimiques.
  • Il résiste à l'abrasion et à la perforation et bloque les pertes de vapeur tout en réduisant le taux d'échange gazeux.
  • Utiliser PetriSeal™ avec des plaques de microtitration, des boîtes de Petri et des plaques de culture pour empêcher l'entrée de contaminants
  • Le joint reste flexible jusqu'à -30 °C et peut résister à une exposition continue de -40 °C à +77 °C (°avec une exposition intermittente jusqu'à 100 °C).
  • Les tests ont montré que PetriSeal™ ne laisse aucun résidu de colle même après deux ans
Spécification
Longueur (impériale) 2,160 in
Couleur Bleu
Type de produit Stretch Film
Longueur (métrique) 5486.4 cm
Matériau Plastic (Plastique)