Learn More
DiversifiedBiotech PetriStickers™
Code produit 30282323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
100 squared
32 grille carrée
50 squared
70 squared
Pastel de 12 sectores
Pastel de 16 sectores
Pastel de 6 sectores
Pastel de 8 sectores
Conditionnement:
36 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30282323 50 squared 36 pièces
30282301 32 grille carrée 36 pièces
30282330 70 squared 36 pièces
30282337 100 squared 36 pièces
30282281 Pastel de 6 sectores 36 pièces
30282289 Pastel de 8 sectores 36 pièces
30282343 Pastel de 12 sectores 36 pièces
30282342 Pastel de 16 sectores 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30282323 Fournisseur DiversifiedBiotech Code fournisseur PSTK1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.45€
    27.86€ / 36 pièces
    Économisez 1.59€
    5% de réduction
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permettre d'étiqueter les boîtes de Petri rapidement, proprement et de manière fiable
  • PetriStickers™ permettre d'étiqueter les boîtes de Petri rapidement, proprement et de manière fiable
  • Fabriqué avec une encre, un support et des adhésifs résistants à l'eau, il restera fermement en place à des températures à partir de 42 °C.° à 4 °C
  • Il suffit de retirer le film protecteur de l'étiquette et de l'appliquer au dos d'une boîte de Petri.
  • Après étiquetage, la boîte de Petri peut être maintenue dans une position confortable pour l'ensemencement par stries ou le transfert de colonies, conservée dans un incubateur ou un réfrigérateur, et photographiée.
Spécification
Type Etiqueta de placa de Petri
Comprend 50 squared
Diamètre (métrique) 7.62 cm