Learn More
Éther pétrolier, puriss., répond aux spécifications analytiques de DAB, Solstice
Le naphte traité à l’hydrogène puriss., à bas point d’ébullition, répond à la spécification analytique de DAB, bpm. 75 % 40-60 °C (minimum 75 %)
49.47€ - 820.83€
| Code produit | Marque | dimQuantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | dimQuantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15632680
![]() |
Fluka
24587-1L |
60.00€ 49.47€ / 1L Économisez 10.53€ 17% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
15642680
![]() |
Fluka
24587-2.5L |
142.00€ 116.87€ / 2.5L Économisez 25.13€ 17% de réduction |
Expédition estimée: 12-02-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
15682680
![]() |
Fluka
24587-5L |
244.00€ 200.95€ / 5L Économisez 43.05€ 17% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
15652680
![]() |
Fluka
24587-25L |
994.00€ 820.83€ / 25L Économisez 173.17€ 17% de réduction |
Expédition estimée: 09-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
Description
- Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Petroleum ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, pentane