Learn More
Consort™ Kit d’analyseur bioélectronique C3050T
Code produit 11742029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (mV):
+2000 mV
Plage de pH:
-2 à 16
Gamme de température (métrique):
-5 °C à 105 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (mV) Plage de pH Gamme de température (métrique) Conditionnement
11742029 +2000 mV -2 à 16 -5 °C à 105 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11742029 Fournisseur Consort™ Code fournisseur C3050T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4752.79€
    2518.00€ / 1 pièces
    Économisez 2234.79€
    47% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit d’analyseurs bioélectroniques capable de mesurer tous les paramètres selon la méthode de Vincent, fourni avec l’instrument de mesure complet, les électrodes de pH et de conductivité, des tampons, des étalons de conductivité et des supports d’électrode
  • Livrée avec électrode de mesure et pH / rH SP35B, électrode de conductivité SK20T, tampons de 2 x 50 ml (pH 4 et 7), étalon de conductivité de 50 ml (0,01 M KCI), électrolyte de 50 ml (3M KCI), étalon de redox de 50 ml (358 mV), support d’électrode flexible SH300
  • Les 3 connecteurs BNC plaqués or acceptent des électrodes différentes, dont 2 connecteurs acceptant également des électrodes de conductivité
  • Multicanal pour jusqu’à trois mesures simultanées
  • Chaque canal peut mesurer 2 temps par seconde
  • Aucune interférence entre les électrodes de pH / ORP et les électrodes de conductivité dans la même solution
  • Les tableaux d’étalonnage personnalisés permettent à l’utilisateur d’ajouter des tableaux complets de relations tampon / température standard
  • Les tableaux peuvent être entrés via un menu de périphérique ou chargés depuis un PC
  • Mesure directe rH&sub2; et μW lors de l’utilisation d’une électrode de pH, ORP et EC
  • L’écran large affiche tous les canaux en même temps, y compris la température et la date/heure
  • L’indicateur de stabilité garantit la visualisation lorsque la mesure s’est stabilisée
  • L’algorithme de stabilité garantit des mesures stables et permet de détecter les changements rapides
  • La fonction Hold permet de figer l’affichage
  • Résolution sélectionnable pour des lectures plus stables sur mV et pH
  • Verrou de gamme pour les mesures de conductivité
  • La compensation capacitive élimine la composante capacitive de l’électrode et du câble lors de la mesure de faibles conductivités
  • L’interface USB isolée galvanique élimine les effets de boucle de terre lorsqu’elle est connectée à un PC
  • Étalons préprogrammés pour le pH : 1,68, 2,00, 4,00, 4,01, 6,87, 6,99, 9,18, 9,21, 10,01, 12,00, 12,45 (à 25°C)
  • Étalons préprogrammés pour la conductivité : 1 413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm (à 25°C)
  • Mises à jour gratuites des logiciels et micrologiciels téléchargeables à partir du site www.consort.be
Spécification
Précision (pH) 0,01 % ±1 chiffre
Précision (mV) 0,01 % ±1 chiffre
Points d’étalonnage (pH) 1 à 5
Type Kit d’analyseur multiparamètre
Comprend Compteur 3050T, électrode (pH/ORP), sonde de conductivité, tampon de pH et standards de conductivité, solution électrolytique et bras porte-électrode ORP
Modèle C3050T
Plage de pH -2 à 16
Gamme (mV) +2000 mV
Gamme d’humidité relative 0 à 42 rh
Résolution (mV) 0.1 mV
Résolution (pH) 0.001 pH
Gamme de température (métrique) -5 °C à 105 °C