Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH, connecteur BNC avec corps en époxy BNC, câble de 1 m
Code produit 11706358 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 13
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
11706358 0 à 13 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11706358
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Électrode de pH à usage général. Fisherbrand™ L'électrode de pH, avec connecteur BNC et câble de 1 m, peut être utilisée pour de nombreux types d'échantillons courants, y compris les échantillons aqueux et l'eau potable.
  • Structure du corps en époxy
  • Contient du gel électrolytique
  • Câble : 1 m
  • Connecteur : BNC
  • Applications générales / de terrain
Spécification
Types de connecteurs BNC
Dimensions (L x l) 120 x 12 mm
Comprend Électrolyte : gel
Matériau Époxy BNC
Plage de pH 0 à 13
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C