Specifications
| Types de connecteurs | DIN |
| Matériau | Verre |
| Température (métrique) en fonctionnement | 80°C (max.) |
| Type | Électrode pH |
| Longueur (métrique) | 115 mm |
| Diamètre (métrique) du corps | 6 mm |