Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH avec connecteur DIN
Code produit 11799808 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du corps:
6 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du corps Conditionnement
11799808 8 mm 1 pièce
11709818 6 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11799808
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Cette électrode de pH est idéale pour mesurer de petits volumes de pH.
  • Électrode de pH avec tête moulée et câble
  • Connecteur BNC ou DIN de 1 m compatible avec la majorité des pH-mètres
  • Référence Ag / AgCl
  • Recommandé pour les mesures faibles ou élevées
  • Température (-5 à +100°C) ou variation
  • Température rapide
  • Électrode de pH, corps en époxy rodé
  • Électrode de pH avec corps en époxy anti-choc spécial pour solution aqueuse
Spécification
Types de connecteurs DIN
Plage de pH 13
Température (métrique) en fonctionnement 80°C (max.)
Type Électrode pH
Longueur (métrique) 115 mm
Diamètre (métrique) du corps 8 mm