Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH avec corps en époxy tête S7
Code produit 11758452 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
S7
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11758452 S7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11758452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.62€
    96.99€ / 1 pièces
    Économisez 383.63€
    79% de réduction
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette électrode de pH du potentiel d’oxyréduction de conception unique est dotée d’un corps en époxy à tête S7 idéal pour de nombreux environnements de laboratoire et autres environnements scientifiques.
  • Électrode de redox du potentiel d’oxyréduction de tête S7
  • Corps en époxy de 12 mm x 120 mm
Spécification
Types de connecteurs S7
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) 12 mm