Learn More
Fisherbrand™ Bandelettes de test de pH-Fix, 1,7-3,8
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Disponibles dans une boîte plate afin qu’elles tiennent dans votre poche
- L’échelle de couleur sur la boîte de bandelette de test permet une comparaison exacte avec la couleur qui se développe sur le tampon de bandelette de test
- Le manche en plastique hydrophobe protège l’utilisateur de l’échantillon et permet de tester le pH dans des récipients étroits et profonds
- L’indicateur est lié de façon covalente sur les tampons et ne déteint pas dans l’échantillon peut être laissé dans l’échantillon pour une durée indéterminée sans contamination
Spécification
Spécification
| Plage de pH | 1,7 à 3,8 |
| Quantité | 100 Pk. |
| Type | ph Bandelettes réactives |