Learn More
Fisherbrand™ Rouleau de papier indicateur de pH
Code produit 15940872 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
4 à 7
6,4 à 8
8 à 10
Conditionnement:
4 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
15940872 4 à 7 4 unités
15950872 6,4 à 8 4 unités
15960872 8 à 10 4 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15940872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.70€
    23.25€ / 4 pièces
    Économisez 20.45€
    46% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les papiers indicateurs universels prêts à l’emploi sont fournis dans des boîtes à couvercle rotatif pour assurer une protection contre les influences externes.
  • La couleur de réaction du papier est comparée à l'échelle de couleurs fournie et le pH est relevé.
  • Permet une mesure du pH très simple
  • Norme éprouvée pour de nombreuses applications
Spécification
Plage de pH 4 à 7
À utiliser avec (application) Test de pH
Graduations 4,0, 4,3, 4,6, 4,9, 5,2, 5,5, 5,8, 6,1, 6,4, 6,7, 7,0
Type Papier indicateur de pH