Learn More
Fisherbrand™ Rouleau de papier indicateur de pH
Code produit 15950872 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Plage de pH:
4 à 7
6,4 à 8
8 à 10
Conditionnement:
4 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH unitSize
15950872 6,4 à 8 4 unités
15940872 4 à 7 4 unités
15960872 8 à 10 4 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15950872
Edge
Les papiers indicateurs universels prêts à l’emploi sont fournis dans des boîtes à couvercle rotatif pour assurer une protection contre les influences externes.
  • La couleur de réaction du papier est comparée à l’échelle de couleur fournie et le pH est relevé
  • Permet une mesure du pH très simple
  • Norme éprouvée pour de nombreuses applications
Spécification
Plage de pH 6,4 à 8
À utiliser avec (application) Test de pH
Graduations <6,4, 6,4, 6,6, 6,8, 7,0, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, 8,0, >8,0
Type Papier indicateur de pH