Learn More
Fisherbrand™ Rouleau de papier indicateur de pH
Code produit 15960872 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
4 à 7
6,4 à 8
8 à 10
Conditionnement:
4 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
15960872 8 à 10 4 unités
15940872 4 à 7 4 unités
15950872 6,4 à 8 4 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15960872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.70€
    20.68€ / 4 pièces
    Économisez 23.02€
    52% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les papiers indicateurs universels prêts à l’emploi sont fournis dans des boîtes à couvercle rotatif pour assurer une protection contre les influences externes.
  • La couleur de réaction du papier est comparée à l'échelle de couleurs fournie et le pH est relevé.
  • Permet une mesure du pH très simple
  • Norme éprouvée pour de nombreuses applications
Spécification
Plage de pH 8 à 10
À utiliser avec (application) Test de pH
Graduations 8,0, 8,2, 8,4, 8,7, 9,0, 9,2, 9,6, 10,0
Type Papier indicateur de pH