Learn More
Fisherbrand™ Bandelettes de papier indicateur de pH
Code produit 10333501 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
0 à 6
0.3 à 2.3
2 à 9
3,6 à 6,1
3.1 à 8.3
4,5 à 10
5,1 à 7,2
6 à 10
6 à 7,7
7 à 14
7.5 à 9.5
Conditionnement:
100 pièces
100 unités
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10333501 4,5 à 10 -
10642751 0 à 14 -
11966106 0 à 6 -
10353641 3,6 à 6,1 100 pièces
11386454 6 à 7,7 100 pièces
11996056 7 à 14 -
11346454 0.3 à 2.3 100 pièces
11316454 2 à 9 100 pièces
15384184 5,1 à 7,2 100 unités
11376454 5,1 à 7,2 100 pièces
11396454 7.5 à 9.5 100 pièces
11360395 3.1 à 8.3 100 pièces
10070552 6 à 10 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10333501
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mesurez rapidement et facilement la valeur de pH directement au niveau du point d’intérêt. Fisherbrand™ Les bâtonnets de papier indicateur de pH sont prêts à l'emploi à tout moment et ne nécessitent aucun étalonnage, installation ou entretien. Ils sont donc parfaitement adaptés à divers environnements, tels que : Laboratoires chimiques, industrie, laiteries, production, universités, écoles et transformation alimentaire.
Mesurez rapidement et facilement la valeur de pH directement au niveau du point d’intérêt. Fisherbrand™ Les bâtonnets en papier avec indicateur de pH sont prêts à l’emploi à tout moment et n’ont pas besoin d’étalonnage, de configuration ou d’entretien. Par conséquent, ils sont parfaits dans une variété d’environnements tels que : laboratoires de chimie, industrie, journaux, production, universités, école et traitement des aliments.
Bandelettes de 85 mm x 6 mm avec différents papiers indicateurs scellés sur chaque bande. Le pH est déterminé par comparaison avec le nuancier fourni. Les bandelettes sont suffisamment longues pour éviter tout contact entre les doigts et l’échantillon testé.
  • Permettent d’effectuer des mesures extrêmement précises en toute sécurité sur la gamme de pH indiquée
  • L’échelle de couleur sur la boîte de bandelette de test permet une comparaison exacte avec la couleur qui se développe sur le tampon de bandelette de test
  • L’indicateur est lié de façon covalente sur les tampons et ne déteint pas dans l’échantillon – peut être laissé dans l’échantillon pour une durée indéterminée sans contamination
  • Le manche en plastique hydrophobe protège l’utilisateur de l’échantillon et permet de tester le pH dans des récipients étroits et profonds
  • Disponibles dans une boîte plate afin qu’elles tiennent dans votre poche
Spécification
Certifications/Conformité CE
Plage de pH 4,5 à 10
Comprend Tableau de comparaison de couleurs
Quantité 100 bâtonnets
Type Bandelette de papier indicateur de pH