Learn More
Beschreibung
Mesurez rapidement et facilement la valeur de pH directement au niveau du point d’intérêt. Fisherbrand™ Les bâtonnets en papier avec indicateur de pH sont prêts à l’emploi à tout moment et n’ont pas besoin d’étalonnage, de configuration ou d’entretien. Par conséquent, ils sont parfaits dans une variété d’environnements tels que : laboratoires de chimie, industrie, journaux, production, universités, école et traitement des aliments.
- Permettent d’effectuer des mesures extrêmement précises en toute sécurité sur la gamme de pH indiquée
- L’échelle de couleur sur la boîte de bandelette de test permet une comparaison exacte avec la couleur qui se développe sur le tampon de bandelette de test
- L’indicateur est lié de façon covalente sur les tampons et ne déteint pas dans l’échantillon – peut être laissé dans l’échantillon pour une durée indéterminée sans contamination
- Le manche en plastique hydrophobe protège l’utilisateur de l’échantillon et permet de tester le pH dans des récipients étroits et profonds
- Disponibles dans une boîte plate afin qu’elles tiennent dans votre poche
Spezifikation
Spezifikation
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Comprend | Tableau de comparaison de couleurs |
| Quantité | 100 bâtonnets |
| Type | Bandelette de papier indicateur de pH |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.