Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure biocompatible BPT PharMed™
Code produit 10633761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
8 mm
16 mm
19,2 mm
Diamètre (métrique) externe:
3,2 mm
3,7 mm
4 mm
4,8 mm
11,2 mm
22,4 mm
25,4 mm
Épaisseur (métrique):
0,8 mm
0,8 mm
1,6 mm
1,6 mm
3,2 mm
Conditionnement:
7.50m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) Conditionnement
10633761 1,6 mm 3,2 mm 0,8 mm 7.50m
11915394 0,5 mm 3,7 mm 1,6 mm 7.50m
11724778 1,6 mm 3,2 mm 1,6 mm 7.50m
11740459 16 mm 22,4 mm 3,2 mm 7.50m
11734778 3,2 mm 4,8 mm 0,8 mm 7.50m
10373991 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 7.50m
10296234 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 7.50m
11905404 19,2 mm 25,4 mm 3,2 mm 7.50m
11965394 0,8 mm 4 mm 1,6 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10633761 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur R650216BPT
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les pompes péristaltiques et les cultures cellulaires sensibles. La tubulure biocompatible BPT Pharmed™ Saint Gobain Performance Plastics™ est moins perméable aux gaz et aux vapeurs que la tubulure en silicone, et est idéale pour les systèmes de fermentation, de séparation, de purification et de contrôle et de surveillance des procédés.
  • Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
  • Faible spallation de particules
  • Peuvent être autoclavés à répétition
  • Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
  • Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
Applications typiques
  • Fabrication de produits de test de diagnostic
  • Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
  • Fabrication de vaccins
  • Chaînes de fabrication des bioréacteurs
  • Filtration et fermentation de la production
  • Garniture stérile
  • Transfert de fluides sensibles au cisaillement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI, FDA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,06 in
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau PharMed BPT
Diamètre (impériale) externe 0,13 in
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Longueur totale (impériale) 24.6 ft.
Longueur totale (métrique) 7,5 m
Épaisseur (impériale) 0,313 po
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
À utiliser avec (application) Systèmes de prélèvement de cellules et de traitement de milieux, fabrication de vaccins, lignes de production de bioréacteur, filtration et fermentation de la production, remplissage stérile, transfert de fluides sensibles au cisaillement
Température min. de fonctionnement (métrique) -73°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Propriétés de résistance Ozone et UV, très bonne résistance aux produits chimiques
Couleur Blanc crème
Max. Operating Temperature (English) 275 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Tubulure pour pompe péristaltique