Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure PharMed™ BPT
Description
- Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
- Faible spallation de particules
- Peuvent être autoclavés à répétition
- Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
- Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
- Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
- Fabrication de produits de test de diagnostic
- Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
- Fabrication de vaccins
- Chaînes de fabrication des bioréacteurs
- Filtration et fermentation de la production
- Garniture stérile
- Transfert de fluides sensibles au cisaillement
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | FDA (21 CFR 177.2600), NSF (norme 51), Norme USP 23 Classe VI |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,13 in |
| Diamètre (métrique) interne | 3,2 mm |
| Matériau | PharMed BPT |
| Diamètre (impériale) externe | 0,25 in |
| Diamètre (métrique) externe | 6,4 mm |
| Longueur totale (métrique) | 7,5 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| À utiliser avec (application) | Produits pharmaceutiques, biotechnologie, transfert de cultures cellulaires, de cellules ou de milieu lichtempfind |
| Show More |