Learn More
Masterflex™ Tubulure de transfert, PharMed™ BPT
Description
- Non toxiques
- Non hémolytique
- Très faible perméabilité
- Résistance aux acides, alcalis, agents oxydants et huiles animales et végétales
- Scellable à chaud, propriétés d’adhérence et de mise en forme
- Beige opaque
- Élastomère conforme aux exigences de la FDA et aux exigences de la norme USP classe VI
- La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Stérilisation : en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 3A ; pharmacopée européenne ; NSF-51 ; non-DEHP ; NSF-61 ; ADCF ; FDA ; sans phtalate ; USP |
| Description | Non toxique ; non hémolytique , perméabilité extrêmement faible |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 3,2 mm |
| Matériau | PharMed |
| Diamètre (métrique) externe | 6,4 mm |
| Longueur totale (impériale) | 25 pi |
| Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| À utiliser avec (application) | Culture cellulaire et tissulaire et utilisations pharmaceutiques.Elle convient également aux échantillons photosensibles. |
| Afficher plus |