Learn More
Fisherbrand™ Papier de séparation de phase, grade : 902
Code produit 11794033 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
70 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11794033 150 mm 100 pièces
11784033 125 mm 100 pièces
11704043 185 mm 100 pièces
11715485 70 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11794033
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour la séparation des solutions aqueuses et des solutions organiques
  • Hydrophobe, avec papier imprégné de silicone
  • La phase organique imprègne le filtre alors que les composants solides en phase aqueuse sont conservés
  • Utilisable comme entonnoir de séparation jetable
  • La densité de la phase organique n’a aucune influence sur le processus de séparation
Spécification
Poids de base 85 g/m2
Certifications/Conformité DIN 53137
Matériau Silicone
À utiliser avec (application) Peut être utilisé en tant qu’ampoule à décanter jetable pour séparer les solutions aqueuses des solutions organiques
Hydrophobicité Hydrophobe
Épaisseur (métrique) 0,17 mm
Type Papier séparateur de phases
Diamètre (métrique) 150 mm