Learn More
Motic™ Coulisseau de phase,vide
Description
- Stimulez la discrimination par le contraste et les détails sans coloration ni fixation, permettant ainsi l’étude des cellules vivantes.
- Doit être adapté et aligné sur la plaque à phase de l’objectif.
Spécification
Spécification
| Type | Coulisseau de phase, vide |