Learn More
Fisherbrand™ Électrode de micro-pH pHast Temp™
Code produit 11779808 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
DIN
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11779808 DIN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11779808
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour la mesure en petits volumes.
  • Compatible avec la majorité des pH-mètres
  • Électrolyte KCI 4M + AgCl
  • Diamètre de 6 ou 8 mm
  • Disponible avec un câble BNC de 1 m ou un connecteur DIN
  • Électrode de température pHast : Recommandée pour les mesures à haute ou basse température (−5 à +100°C) ou pendant une variation rapide de température
Spécification
Types de connecteurs DIN
Plage de pH 0 à 13
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +100°C
Longueur (métrique) 115 mm
Diamètre (métrique) du corps 6 mm